Tisk…
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520521-2.5G PC520521-5G
APOSPC520521-2.5GEA 4010 CZK
APOSPC520521-2.5G APOSPC520521-5G
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001164
CAS číslo: 3534-50-7