(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(5-Fluoropyridin-3-yl)methanol
PC520517-10G
PC520517-1G
PC520517-5G
APOSPC520517-10GEA
28170
CZK
APOSPC520517-10G
APOSPC520517-1G
APOSPC520517-5G
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol
Vzorec:
C₆H₆FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01758680 CAS číslo: 22620-32-2 |