Tisk…
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520514-100G PC520514-50G
APOSPC520514-100GEA 21560 CZK
APOSPC520514-100G APOSPC520514-50G
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₄S
MW: 273.07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321365
CAS číslo: 264927-50-6