Tisk…
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520509-10G PC520509-1G PC520509-5G
APOSPC520509-10GEA 21560 CZK
APOSPC520509-10G APOSPC520509-1G APOSPC520509-5G
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833760
CAS číslo: 325-14-4