Tisk…
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520506-10G PC520506-1G PC520506-5G
APOSPC520506-10GEA 23970 CZK
APOSPC520506-10G APOSPC520506-1G APOSPC520506-5G
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00525616
CAS číslo: 89719-91-5