Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520504-25G PC520504-5G
APOSPC520504-25GEA 16570 CZK
APOSPC520504-25G APOSPC520504-5G
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅ClFNO₂S
MW: 209,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130211
CAS číslo: 146533-46-2