Tisk…
4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC520503-10G PC520503-1G PC520503-5G
APOSPC520503-10GEA 18220 CZK
APOSPC520503-10G APOSPC520503-1G APOSPC520503-5G
4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047693
CAS číslo: 25889-38-7