Tisk…
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520502-25G PC520502-5G
APOSPC520502-25GEA 27180 CZK
APOSPC520502-25G APOSPC520502-5G
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042323
CAS číslo: 67192-42-1