Tisk…
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-iodobenzoate
PC52047-1G PC52047-5G PC52047-25G
APOSPC52047-1GEA 1410 CZK
APOSPC52047-1G APOSPC52047-5G APOSPC52047-25G
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆FIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800728
CAS číslo: 1027513-46-7