Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC52043-1G PC52043-5G
APOSPC52043-1GEA 3540 CZK
APOSPC52043-1G APOSPC52043-5G
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
MW: 198,5500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100532
CAS číslo: 1099597-93-9