Tisk…
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52041-1G PC52041-5G PC52041-10G
APOSPC52041-1GEA 910 CZK
APOSPC52041-1G APOSPC52041-5G APOSPC52041-10G
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈FN
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832248
CAS číslo: 867367-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III