Tisk…
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52001-1G PC52001-250MG
APOSPC52001-1GEA 5490 CZK
APOSPC52001-1G APOSPC52001-250MG
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
2-Fluoro-5-iodophenol
Vzorec: C₆H₄FIO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16659616
CAS číslo: 186589-89-9