Tisk…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5197-25G PC5197-5G PC5197-100G
APOSPC5197-25GEA 13200 CZK
APOSPC5197-25G APOSPC5197-5G APOSPC5197-100G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077605
CAS číslo: 57946-60-8