4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5195-1G
PC5195-5G
PC5195-25G
APOSPC5195-1GEA
744
CZK
APOSPC5195-1G
APOSPC5195-5G
APOSPC5195-25G
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine
Vzorec:
C₇H₇F₃N₂O Bod varu: 106…108 °C/5mmHg Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094278 CAS číslo: 658-89-9 |