Tisk…
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-5-iodobenzene-1,2-diamine
PC5192-1G PC5192-500MG
APOSPC5192-1GEA 14620 CZK
APOSPC5192-1G APOSPC5192-500MG
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₆FIN₂
MW: 252.03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094277
CAS číslo: 517920-74-0