Tisk…
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5191-1G PC5191-100MG PC5191-250MG PC5191-500MG PC5191-2.5G PC5191-5G
APOSPC5191-1GEA 2320 CZK
APOSPC5191-1G APOSPC5191-100MG APOSPC5191-250MG APOSPC5191-500MG APOSPC5191-2.5G APOSPC5191-5G
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄FIN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094276
CAS číslo: 517920-73-9