Tisk…
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5184E-5G PC5184E-1G PC5184E-25G
APOSPC5184E-5GEA 5390 CZK
APOSPC5184E-5G APOSPC5184E-1G APOSPC5184E-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Vzorec: C₅H₄F₆O₂
Bod varu: 90…91 °C
Hustota: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054663
CAS číslo: 360-54-3
UN: 3272
ADR: 3,III