Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5180-1G PC5180-25G PC5180-5G
APOSPC5180-1GEA 622 CZK
APOSPC5180-1G APOSPC5180-25G APOSPC5180-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094271
CAS číslo: 517920-70-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III