Tisk…
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5174-5G PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA 3840 CZK
APOSPC5174-5G APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
MW: 190.17 g/mol
Bod varu: 62…63 °C/0.5mmHg
Hustota: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039618
CAS číslo: 1737-26-4