Tisk…
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5173-25G
APOSPC5173-25GEA 4470 CZK
APOSPC5173-25G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
MW: 190,165 g/mol
Bod varu: 89…91 °C/4mmHg
Hustota: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021868
CAS číslo: 454-91-1