Tisk…
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5172M-25G
APOSPC5172M-25GEA 3480 CZK
APOSPC5172M-25G
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
MW: 190,17 g/mol
Bod varu: 114…115 °C/2mmHg
Bod tání: 40…42 °C
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004513
CAS číslo: 79756-81-3