Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Z-100G
PC5171Z-25G
PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA
1330
CZK
APOSPC5171Z-100G
APOSPC5171Z-25G
APOSPC5171Z-500G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204.15 Bod varu: 93…95 °C/20mmHg Hustota: 1.295 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043543 CAS číslo: 2557-13-3 UN: 3272 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...