Tisk…
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5171Y-25G PC5171Y-5G PC5171Y-1G
APOSPC5171Y-25GEA 3710 CZK
APOSPC5171Y-25G APOSPC5171Y-5G APOSPC5171Y-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod varu: 98…100 °C
Hustota: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236050
CAS číslo: 344-96-7