Tisk…
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5171L-1G PC5171L-5G
APOSPC5171L-1GEA 622 CZK
APOSPC5171L-1G APOSPC5171L-5G
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Bod varu: 91…93 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052336
CAS číslo: 148437-99-4