Tisk…
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5171G-1G PC5171G-25G PC5171G-5G
APOSPC5171G-1GEA 827 CZK
APOSPC5171G-1G APOSPC5171G-25G APOSPC5171G-5G
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Bod varu: 96…98 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052332
CAS číslo: 41419-59-4