Tisk…
Methyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5170-10G PC5170-50G PC5170-100G
APOSPC5170-10GEA 827 CZK
APOSPC5170-10G APOSPC5170-50G APOSPC5170-100G
Methyl trifluoromethanesulphonate 98%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂H₃F₃O₃S
Bod varu: 94…102 °C
Bod tání: –64 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000409
CAS číslo: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II