Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5167-5G
PC5167-10G
PC5167-1G
APOSPC5167-5GEA
4730
CZK
APOSPC5167-5G
APOSPC5167-10G
APOSPC5167-1G
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Vzorec:
C₅H₅F₃O₂ MW: 154,10 g/mol Bod varu: 94…95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077567 CAS číslo: 85694-31-1 UN: 3272 ADR: 3,III |