Tisk…
2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5166H-1G PC5166H-5G
APOSPC5166H-1GEA 2170 CZK
APOSPC5166H-1G APOSPC5166H-5G
2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 95%
2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
Vzorec: C₅H₇F₃O₂
Bod varu: 172…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190640
CAS číslo: 99783-23-0
UN: 3265
ADR: 8,III