2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5166-5G
PC5166-1G
PC5166-25G
APOSPC5166-5GEA
2360
CZK
APOSPC5166-5G
APOSPC5166-1G
APOSPC5166-25G
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₄F₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094266 CAS číslo: 344-29-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |