Tisk…
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5165-5G
APOSPC5165-5GEA 1950 CZK
APOSPC5165-5G
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Vzorec: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Bod varu: 116…118 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041004
CAS číslo: 83643-84-9
UN: 3272
ADR: 3,III