Tisk…
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5164-1G PC5164-5G
APOSPC5164-1GEA 2030 CZK
APOSPC5164-1G APOSPC5164-5G
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Vzorec: C₇H₆ClF₃N₂
Bod tání: 61…63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00119550
CAS číslo: 157590-59-5