Tisk…
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
PC5163-1G PC5163-250MG PC5163-5G
APOSPC5163-1GEA 827 CZK
APOSPC5163-1G APOSPC5163-250MG APOSPC5163-5G
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240,5700 g/mol
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094264
CAS číslo: 167415-22-7