Tisk…
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5161-1G PC5161-5G PC5161-25G
APOSPC5161-1GEA 622 CZK
APOSPC5161-1G APOSPC5161-5G APOSPC5161-25G
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094262
CAS číslo: 62924-50-9