Tisk…
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoropyridin-3-amine
PC5151-1G PC5151-5G PC5151-25G
APOSPC5151-1GEA 622 CZK
APOSPC5151-1G APOSPC5151-5G APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234073
CAS číslo: 210169-05-4