Tisk…
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5148-25G PC5148-5G PC5148-1G
APOSPC5148-25GEA 6220 CZK
APOSPC5148-25G APOSPC5148-5G APOSPC5148-1G
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₂F₈O
Bod varu: 144…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155915
CAS číslo: 6669-03-0
UN: 1993
ADR: 3,III