Tisk…
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51399-1G PC51399-250MG
APOSPC51399-1GEA 2160 CZK
APOSPC51399-1G APOSPC51399-250MG
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
Vzorec: C₇H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22199506
CAS číslo: 139229-57-5