tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51395-100MG
PC51395-250MG
APOSPC51395-100MGEA
12870
CZK
APOSPC51395-100MG
APOSPC51395-250MG
tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₆FNO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD23106144 CAS číslo: 1174020-48-4 |