Tisk…
Methyl perfluorononanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5139-100G PC5139-25G
APOSPC5139-100GEA 16930 CZK
APOSPC5139-100G APOSPC5139-25G
Methyl perfluorononanoate 98%
Methyl perfluorononanoate
Vzorec: C₁₀H₃F₁₇O₂
Bod varu: 63…65 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153213
CAS číslo: 51502-45-5