Tisk…
Methyl tridecafluoroheptanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5137-25G PC5137-5G PC5137-100G
APOSPC5137-25GEA 3150 CZK
APOSPC5137-25G APOSPC5137-5G APOSPC5137-100G
Methyl tridecafluoroheptanoate 98%
Methyl tridecafluoroheptanoate
Vzorec: C₈H₃F₁₃O₂
Bod varu: 138…139 °C
Hustota: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153212
CAS číslo: 14312-89-1