Tisk…
Methyl perfluorododecanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5136-25G PC5136-5G
APOSPC5136-25GEA 4070 CZK
APOSPC5136-25G APOSPC5136-5G
Methyl perfluorododecanoate 95%
Methyl perfluorododecanoate
Vzorec: C₁₃H₃F₂₃O₂
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236616
CAS číslo: 56554-52-0