Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5132-1G PC5132-250MG
APOSPC5132-1GEA 3340 CZK
APOSPC5132-1G APOSPC5132-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂
MW: 217,15 g/mol
Bod tání: 75…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277690
CAS číslo: 175276-72-9