Tisk…
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5128-5G PC5128-1G PC5128-250MG
APOSPC5128-5GEA 23780 CZK
APOSPC5128-5G APOSPC5128-1G APOSPC5128-250MG
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Methyl pentafluoromethacrylate
Vzorec: C₅H₃F₅O₂
Bod varu: 94…95 °C
Hustota: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153210
CAS číslo: 685-09-6