Tisk…
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5127-1G PC5127-5G PC5127-25G
APOSPC5127-1GEA 622 CZK
APOSPC5127-1G APOSPC5127-5G APOSPC5127-25G
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₈FNO
Bod tání: 97…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094257
CAS číslo: 84832-00-8