Tisk…
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl Pentafluorobenzoate
PC5123-25G PC5123-10G
APOSPC5123-25GEA 1080 CZK
APOSPC5123-25G APOSPC5123-10G
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
MW: 226.1002 g/mol
Bod varu: 87…88 °C/20mmHg
Hustota: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012172
CAS číslo: 36629-42-2