Tisk…
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51228-1G PC51228-5G
APOSPC51228-1GEA 2380 CZK
APOSPC51228-1G APOSPC51228-5G
(Trifluoromethyl)cyclohexane
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Vzorec: C₇H₁₁F₃
Bod varu: 104…107 °C
Hustota: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412289
CAS číslo: 401-75-2
UN: 1993
ADR: 3,III