Tisk…
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51224-100G PC51224-25G
APOSPC51224-100GEA 8530 CZK
APOSPC51224-100G APOSPC51224-25G
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₅F₂NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779369
CAS číslo: 125568-71-0