2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51221-1G
PC51221-250MG
PC51221-5G
APOSPC51221-1GEA
2200
CZK
APOSPC51221-1G
APOSPC51221-250MG
APOSPC51221-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrFI MW: 300.8949 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09056796 CAS číslo: 851368-08-6 |