Tisk…
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5120-100G PC5120-25G PC5120-5G PC5120-250G
APOSPC5120-100GEA 22290 CZK
APOSPC5120-100G APOSPC5120-25G APOSPC5120-5G APOSPC5120-250G
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃F₅
MW: 182.09
Bod varu: 116…118 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1.439 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000298
CAS číslo: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
UN: 1993
ADR: 3 III