Tisk…
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51197-1G PC51197-5G PC51197-25G
APOSPC51197-1GEA 3230 CZK
APOSPC51197-1G APOSPC51197-5G APOSPC51197-25G
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100537
CAS číslo: 1099597-97-3