Tisk…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51187-1G PC51187-5G PC51187-10G PC51187-25G
APOSPC51187-1GEA 2320 CZK
APOSPC51187-1G APOSPC51187-5G APOSPC51187-10G APOSPC51187-25G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18379808
CAS číslo: 1263377-74-7